Få mere at vide
Alfa Aesar™ 5-Nitroindole-3-carboxaldehyde, 95%
Artikelnummer. 15480189
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15480189 250 mg 250mg
15460189 1 g 1g
15470189 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15480189 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. H63474.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 6625-96-3
Molekylær formel C9H6N2O3
Molekylvægt (g/mol) 190.158
MDL nummer MFCD01313781
InChI nøgle PHKYMSLVWLYDKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitroindole-3-carbaldehyde, 5-nitroindole-3-carboxaldehyde, 5-nitro-1h-indole-3-carboxaldehyde, pubchem9126, 5-nitro-3-formylindol, 5-nitro-3-formyl-indole, 5-nitro-3-indolealdehyde, 5-nitroindole-3-aldehyde, 5-nitro-3-indolecarbaldehyde, 5-nitro-1h-indole-3-carb aldehyde
PubChem CID 246039
IUPAC navn 5-nitro-1H-indole-3-carbaldehyde
SMIL C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=CN2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Nitroindole-3-carboxaldehyde
Mængde 250 mg
Beilstein 1530696
Formel vægt 190.16
Procent renhed 95%
Fysisk form Solid