Få mere at vide
5-nitrobenzothiazol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15456437
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15456437 1 g 1g
15466437 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15456437 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33594.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 2942-07-6 | Molekylformel: C12H18ClNO2 | Molekylvægt: 243,73 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2942-07-6
MDL nummer MFCD00085891
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Nitrobenzothiazole
Smeltepunkt 157 °C til 162 °C
Molekylær formel C12H18ClNO2
Mængde 1 g
Synonym benzoylcholine chloride, 2-hydroxyethyl trimethylammonium chloride benzoate, choline, chloride, benzoate, 2-benzoyloxy-n,n,n-trimethylethanaminium chloride, 2-benzoyloxyethyltrimethylammonium chloride, 2-benzoyloxy ethyl trimethylazanium chloride, 2-benzyloxy-n,n,n-trimethylethanaminium chloride, 2-benzyloxy-n,n,n-trimethylethanaminimum chloride, ammonium, 2-hydroxyethyl trimethyl-, chloride, benzoate, 2-trimethylamino ethyl benzoate, chloride
InChI nøgle QVFHQENRNSAHEK-UHFFFAOYSA-M
SMIL C[N+](C)(C)CCOC(=O)C1=CC=CC=C1.[Cl-]
IUPAC navn 2-benzoyloxyethyl(trimethyl)azaniumchlorid
Molekylvægt (g/mol) 243.73
PubChem CID 76298
Formel vægt 180.18
Procent renhed 96%