Få mere at vide
5-nitrobenzen-1,3-dicarboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 17991915
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17991915 50 g
17984755 10 g
17940445 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17991915 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN49479050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 618-88-2
Molekylær formel C8 H5 N O6
Molekylvægt (g/mol) 211.13
Synonym 5-Nitroisophtalic Acid, Glycopyrrolate Related Compound A (USP), 5-Nitrobenzene-1,3-dicarboxylic acid, 5-Nitro-isophthalic acid
IUPAC navn 5-nitrobenzen-1,3-dicarboxylsyre
SMIL OC(=O)c1cc(cc(c1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Nitro-isophthalic acid
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
Formel vægt 211.0117