Få mere at vide
5-Nitro-2-furaldehyde semicarbazone, 98+%, Thermo Scientific™
227.62 DKK - 1074.64 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 59-87-0
Molekylær formel C6H6N4O4
Molekylvægt (g/mol) 198.14
MDL nummer MFCD00003225
InChI nøgle IAIWVQXQOWNYOU-FPYGCLRLSA-N
Synonym nitrofurazone, nitrofural, furacilin, furacin, furacillin, aldomycin, furacine, furaldon, nifuzon, actin-n
PubChem CID 5447130
IUPAC navn [(E)-[(5-nitrofuran-2-yl)methylidene]amino]urea
SMIL NC(=O)N\N=C\C1=CC=C(O1)[N+]([O-])=O
Se flere specifikationer
Produkter 3
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
11364649
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18593.14
25g
227.62 DKK
25g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
11374649
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18593.22
100g
541.05 DKK
100g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
11428517
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18593.30
250g
1074.64 DKK
250g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
59-87-0
198.14
IAIWVQXQOWNYOU-FPYGCLRLSA-N
5447130
NC(=O)N\N=C\C1=CC=C(O1)[N+]([O-])=O
C6H6N4O4
MFCD00003225
nitrofurazone, nitrofural, furacilin, furacin, furacillin, aldomycin, furacine, furaldon, nifuzon, actin-n
[(E)-[(5-nitrofuran-2-yl)methylidene]amino]urea
Tekniske data
5-Nitro-2-furaldehyde semicarbazone
C6H6N4O4
86403
14,6600
IAIWVQXQOWNYOU-FPYGCLRLSA-N
[(E)-[(5-nitrofuran-2-yl)methylidene]amino]urea
5447130
≥98%
59-87-0
MFCD00003225
Light sensitive
nitrofurazone, nitrofural, furacilin, furacin, furacillin, aldomycin, furacine, furaldon, nifuzon, actin-n
NC(=O)N\N=C\C1=CC=C(O1)[N+]([O-])=O
198.14
198.14
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H301-H341-H351-H361
Toxic if swallowed.
Suspected of causing genetic defects.
Suspected of causing cancer.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
P261-P264b-P270-P272-P280g-P301+P312-P302+P352-P330-P333+P313-P363-P501c
H302-H317
missing translation for 'einecsNumber' : 200-443-1
missing translation for 'rtecsNumber' : LT7700000
missing translation for 'tsca' : Yes
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater