Få mere at vide
5-nitro-2-furaldehyd semicarbazon, 98+%
Description
Bakteriedræbende forbindelse brugt som antibiotikum
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 5-Nitro-2-furaldehyde semicarbazone |
| Smeltepunkt | ∼240 °C (dekomponering) |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 86403 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Merck Index | 14,6600 |
| Formel vægt | 198.14 |
| Procent renhed | ≥98% |