Få mere at vide
5-nitro-1H-indol-3-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10121182
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
Artikelnummer. 10121182
Brand: Thermo Scientific Maybridge RH01174EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 6625-96-3
Molekylær formel C9H6N2O3
Molekylvægt (g/mol) 190.158
MDL nummer MFCD01313781
InChI nøgle PHKYMSLVWLYDKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitroindole-3-carbaldehyde, 5-nitroindole-3-carboxaldehyde, 5-nitro-1h-indole-3-carboxaldehyde, pubchem9126, 5-nitro-3-formylindol, 5-nitro-3-formyl-indole, 5-nitro-3-indolealdehyde, 5-nitroindole-3-aldehyde, 5-nitro-3-indolecarbaldehyde, 5-nitro-1h-indole-3-carb aldehyde
PubChem CID 246039
IUPAC navn 5-nitro-1H-indol-3-carbaldehyd
SMIL C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=CN2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 190.16
Procent renhed 97%