Få mere at vide
5-methylsalicylsyre, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10455125 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10455125 50 g Glasflaske 50g
1 options
Artikelnummer. 10455125 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 163860500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 89-56-5 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methylsalicylic acid
CAS 89-56-5
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 151°C to 155°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H8O3
Lineær formel CH3C6H3(OH)CO2H
MDL nummer MFCD00002461
Mængde 50 g
Beilstein 10, 227
Merck Index 15, 2571
Synonym 5-methylsalicylic acid, p-cresotic acid, p-cresotinic acid, 6-hydroxy-m-toluic acid, p-homosalicylic acid, 2,5-cresotic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-5-methyl, 5-methyl-2-hydroxybenzoic acid, 6-hydroxy-3-methylbenzoic acid, alpha-cresotinic acid
InChI nøgle DLGBEGBHXSAQOC-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)O)C(=O)O
IUPAC navn 2-hydroxy-5-methylbenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 152.15
PubChem CID 6973
Formel vægt 152.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Methylsalicylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.