Få mere at vide
5-Methylsalicylic acid, 98%
Artikelnummer. 11420511
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420511 25 g 25g
11410511 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420511 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20040.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 89-56-5 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-56-5
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.149
MDL nummer MFCD00002461
InChI nøgle DLGBEGBHXSAQOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylsalicylic acid, p-cresotic acid, p-cresotinic acid, 6-hydroxy-m-toluic acid, p-homosalicylic acid, 2,5-cresotic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-5-methyl, 5-methyl-2-hydroxybenzoic acid, 6-hydroxy-3-methylbenzoic acid, alpha-cresotinic acid
PubChem CID 6973
IUPAC navn 2-hydroxy-5-methylbenzoesyre
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methylsalicylic acid
Smeltepunkt 151°C to 154°C
Lugt Odorless
Mængde 25 g
Formel vægt 152.15
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Methylsalicylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Hydroxy-m-toluic acid