Få mere at vide
5-methylisatin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367935
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11367935 1 g 1g
11377935 5 g 5g
11387935 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11367935 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08009.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 608-05-9 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 608-05-9
Molekylær formel C9H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 161.16
MDL nummer MFCD00005721
InChI nøgle VAJCSPZKMVQIAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylisatin, 5-methylindoline-2,3-dione, 5-methylindole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 5-methyl, indole-2,3-dione, 5-methyl, 5-methyl-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 5-methyl-2,3-indolinedione, 5-methyl-indole-2,3-dione, 5-methylindole-2,3 1h-dione, 5-methyl-1h-benzo d azolidine-2,3-dione
PubChem CID 11840
IUPAC navn 5-methyl-lH-indol-2,3-dion
SMIL CC1=CC=C2NC(=O)C(=O)C2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methylisatin
Smeltepunkt ∽180°C (decomposition)
Mængde 1 g
Beilstein 123738
Formel vægt 161.16
Procent renhed 97%