Få mere at vide
5-Methylfurfural, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methyl-2-furfural |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O2/c1-5-2-3-6(4-7)8-5/h2-4H,1H3 |
| Formel vægt | 110.0368 |
| Procent renhed | >95% |