Få mere at vide
5-Methylfurfural, TRC
Artikelnummer. 30003483
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30003483 100 mg
30006016 1 g
30012847 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30003483 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM305470100MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 620-02-0
Molekylær formel C6 H6 O2
Molekylvægt (g/mol) 110.11
Synonym 5-Methyl-2-furfural, 5-Methylfuran-2-carbaldehyde, 2-Furaldehyde, 5-methyl- (6CI,8CI), 5-Methyl-2-furancarboxaldehyde, 2-Formyl-5-methylfuran, 2-Formyl-5-methyltetrahydrofuran, 2-Methyl-5-formylfuran, 2-Methyl-5-furaldehyde, 5-Methyl-2-furaldehyde, 5-Methyl-2-furfural, 5-Methyl-2-furfuraldehyde, 5-Methyl-2-furfurylaldehyde, 5-Methylfuran-2-al, 5-Methylfuran-2-aldehyde, 5-Methylfurfural, 5-Methylfurfuraldehyde
IUPAC navn 5-methylfuran-2-carbaldehyd
SMIL Cc1oc(C=O)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-2-furfural
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H6O2/c1-5-2-3-6(4-7)8-5/h2-4H,1H3
Formel vægt 110.0368
Procent renhed >95%