Få mere at vide
5-Methylfurfural, 98+%
Artikelnummer. 10307770 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10307770 100 g Glasflaske 100g
10591981 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10307770 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 159921000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 620-02-0 | C6H6O2 | 110,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 620-02-0
Molekylær formel C6H6O2
Molekylvægt (g/mol) 110.11
MDL nummer MFCD00003232
InChI nøgle OUDFNZMQXZILJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylfurfural, 5-methyl-2-furaldehyde, 5-methyl furfural, 5-methyl-2-furfural, 2-furancarboxaldehyde, 5-methyl, 5-methylfuran-2-al, 5-methyl-2-furancarboxaldehyde, 5-methylfurfuraldehyde, 2-furaldehyde, 5-methyl, 2-formyl-5-methylfuran
PubChem CID 12097
ChEBI CHEBI:2091
IUPAC navn 5-methylfuran-2-carbaldehyd
SMIL CC1=CC=C(O1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methylfurfural
Navn note 98+%
Surhed 10 mg KOH/g maks.
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul til Brun
Tæthed 1.1000g/mL
Kogepunkt 187 °C
Flammepunkt 72 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,5290 til 1,532
Mængde 100 g
Beilstein 17, 289
Specifik vægtfylde 1.1
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 33,3 g/L (20 c)
Formel vægt 110.11
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske