Få mere at vide
5-Methylbenz[a]anthracene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methylbenz[a]anthracene |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H14/c1-13-10-16-11-14-6-2-3-7-15(14)12-19(16)18-9-5-4-8-17(13)18/h2-12H,1H3 |
| Formel vægt | 242.1096 |