CAS RN 2319-96-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
5-Methylbenz[a]anthracene, TRC
CAS: 2319-96-2 Molekylær formel: C19H14 Molekylvægt (g/mol): 242.31 Synonym: 5-Monomethylbenz[a]anthracene,5-Methylbenzo[a]anthracene; SMIL: Cc1cc2cc3ccccc3cc2c4ccccc14