missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Methylbenz[a]anthracene, TRC

Artikelnummer. 30132713
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132713 50 mg
30133155 100 mg
30007614 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30132713 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM28879550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2319-96-2
Molekylær formel C19H14
Molekylvægt (g/mol) 242.31
Synonym 5-Monomethylbenz[a]anthracene, 5-Methylbenzo[a]anthracene;
SMIL Cc1cc2cc3ccccc3cc2c4ccccc14

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Methylbenz[a]anthracene
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C19H14/c1-13-10-16-11-14-6-2-3-7-15(14)12-19(16)18-9-5-4-8-17(13)18/h2-12H,1H3
Formel vægt 242.1096
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.