Få mere at vide
5-methyl-3-phenylisoxazol-4-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15464817
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15464817 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15464817 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32129.03
 Begrænset vare
På lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 87967-95-1 | C11H9NO2 | 187,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxaldehyde
CAS 87967-95-1
Smeltepunkt 51 °C til 53 °C
Molekylær formel C11H9NO2
MDL nummer MFCD02677714
Mængde 1 g
Følsomhed Lys- og fugtfølsomt
Synonym 5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolecarbaldehyde, 5-methyl-3-phenylisoxazole-4-carbaldehyde, 5-methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxaldehyde, 5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolecarboxaldehyde, 5-methyl-3-phenyl-isoxazole-4-carbaldehyde, acmc-20am24, 3-phenyl-5-methyl-4-isoxazolecarbaldehyde, 3-phenyl-5-methylisoxazole-4-carbaldehyde, 4-isoxazolecarboxaldehyde,5-methyl-3-phenyl, 5-methyl-3-phenyl-4-isoxazole carboxaldehyde
InChI nøgle SMSBKEHQYUYAHK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(C=O)C(=NO1)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn 5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-carbaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 187.20
PubChem CID 2776144
Formel vægt 187.2
Procent renhed 97%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.