Få mere at vide
(5-methyl-2-phenyl-3-furyl)methanol, 95 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (5-Methyl-2-phenyl-3-furyl)methanol |
| CAS min % | 94.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 188.22 |
| Procent renhed | 95% |