Få mere at vide
5-methyl-2-phenyl-3-furaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10798065
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10798065 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10032404 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10798065 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC49704DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 157836-53-8
Molekylær formel C12H10O2
Molekylvægt (g/mol) 186.21
MDL nummer MFCD08690281
InChI nøgle KWEAOVDZILYEET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-phenyl-3-furaldehyde, 3-furancarboxaldehyde,5-methyl-2-phenyl
PubChem CID 10397534
IUPAC navn 5-methyl-2-phenylfuran-3-carbaldehyd
SMIL CC1=CC(C=O)=C(O1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-2-phenyl-3-furaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 186.21
Procent renhed 97%