Få mere at vide
(5-methyl-2-phenyl-2H-1,2,3-triazol-4-yl)methanol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10283012
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10283012 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10283012 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC16209DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (5-Methyl-2-phenyl-2H-1, 2, 3-triazol-4-yl)methanol
CAS 13322-19-5
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C10H11N3O
MDL nummer MFCD02682048
Mængde 1 g
Synonym 5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3-triazol-4-yl methanol, 2h-1,2,3-triazole-4-methanol, 5-methyl-2-phenyl, 5-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazol-4-yl methanol, 5-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazol-4-yl methan-1-ol, 2-phenyl-4-hydroxymethyl-5-methyl-2h-1,2,3-triazole, 5-methyl-2-phenyltriazol-4-yl methanol, 2h-1,2,3-triazole-4-methanol,5-methyl-2-phenyl, 5-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazol4-yl methan-1-ol, 5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3 triazol-4-yl-methanol, 5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3-triazol-4-yl methanol #
InChI nøgle VYHJVMFMRIGUFV-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=NN(N=C1CO)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn (5-methyl-2-phenyl-2H-1,2,3-triazol-4-yl)methanol
Molekylvægt (g/mol) 189.22
PubChem CID 563195
Formel vægt 189.22
Procent renhed 95%