missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Methyl-2-phenoxypyridine, TRC

Artikelnummer. 30478351
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30478351 25 mg
30473152 250 mg
30470546 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30478351 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM33910025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 51933-81-4
Molekylær formel C12H11NO
Molekylvægt (g/mol) 185.23
IUPAC navn 5-methyl-2-phenoxypyridine
SMIL Cc1ccc(Oc2ccccc2)nc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-2-phenoxypyridine
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C12H11NO/c1-10-7-8-12(13-9-10)14-11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3
Formel vægt 185.0841
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.