CAS RN 51933-81-4
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
5-Methyl-2-phenoxypyridine, TRC
CAS: 51933-81-4 Molekylær formel: C12H11NO Molekylvægt (g/mol): 185.23 IUPAC navn: 5-methyl-2-phenoxypyridine SMIL: Cc1ccc(Oc2ccccc2)nc1