Få mere at vide
5-Methyl-2'-O-methylcytidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methyl-2'-O-methylcytidine |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17N3O5/c1-5-3-14(11(17)13-9(5)12)10-8(18-2)7(16)6(4-15)19-10/h3,6-8,10,15-16H,4H2,1-2H3,(H2,12,13,17)/t6-,7-,8-,10-/m1/s1 |
| Formel vægt | 271.1168 |