CAS RN 113886-70-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
5-Methyl-2'-O-methylcytidine, TRC
CAS: 113886-70-7 Molekylær formel: C11 H17 N3 O5 Molekylvægt (g/mol): 271.27 Synonym: 4-Amino-1-((2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl)-5-methylpyrimidin-2(1H)-one IUPAC navn: 4-amino-1-[(2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxy-tetrahydrofuran-2-yl]-5-methyl-pyrimidin-2-one SMIL: CO[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N2C=C(C)C(=NC2=O)N