missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Methyl-2'-O-methylcytidine, TRC

Artikelnummer. 30007878
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007878 100 mg
30006366 500 mg
30008534 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30007878 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM263410100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 113886-70-7
Molekylær formel C11 H17 N3 O5
Molekylvægt (g/mol) 271.27
Synonym 4-Amino-1-((2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl)-5-methylpyrimidin-2(1H)-one
IUPAC navn 4-amino-1-[(2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxy-tetrahydrofuran-2-yl]-5-methyl-pyrimidin-2-one
SMIL CO[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N2C=C(C)C(=NC2=O)N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-2'-O-methylcytidine
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H17N3O5/c1-5-3-14(11(17)13-9(5)12)10-8(18-2)7(16)6(4-15)19-10/h3,6-8,10,15-16H,4H2,1-2H3,(H2,12,13,17)/t6-,7-,8-,10-/m1/s1
Formel vægt 271.1168
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.