Få mere at vide
5-Methyl-2-nitrobenzoesyre, 98+%
Artikelnummer. 11372566
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372566 25 g 25g
11362566 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372566 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06594.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3113-72-2 | C8H7NO4 | 181,147 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3113-72-2
Molekylær formel C8H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 181.147
MDL nummer MFCD00007368
InChI nøgle QRRSIFNWHCKMSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-nitrobenzoic acid, 2-nitro-5-methylbenzoic acid, benzoic acid, 5-methyl-2-nitro, 3-methyl-6-nitrobenzoic acid, 6-nitro-m-toluic acid, m-toluic acid, 6-nitro, 6-nitro-p-toluic acid, 5-methyl-2-nitrobenzoicacid, 5-methyl-2-nitro-benzoic acid, benzoic acid,5-methyl-2-nitro
PubChem CID 18371
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-2-nitrobenzoic acid
Smeltepunkt 133°C to 137°C
Mængde 25 g
Beilstein 1959031
Formel vægt 181.15
Procent renhed ≥98%