Få mere at vide
5-Methyl-2-hepten-4-one, predominantly trans, 99%
Artikelnummer. 11446046
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11446046 2 g 2g
11456046 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11446046 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22335.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 81925-81-7 | C8H14O | 126.199 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81925-81-7
Molekylær formel C8H14O
Molekylvægt (g/mol) 126.199
MDL nummer MFCD00792509
InChI nøgle ARJWAURHQDJJAC-GQCTYLIASA-N
Synonym 5-methyl-2-hepten-4-one, filbertone, 5-methylhept-2-en-4-one, +/--filbertone, hazelnut ketone, e-5-methyl-2-hepten-4-one, 5-methyl-e-2-hepten-4-one, fema no. 3761, e-5-methylhept-2-en-4-one, 2e-5-methyl-2-hepten-4-one
PubChem CID 5362588
IUPAC navn (E)-5-methylhept-2-en-4-on
SMIL CCC(C)C(=O)C=CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-2-hepten-4-one
Navn note predominantly trans
Kogepunkt 169°C to 171°C
Flammepunkt 55°C (131°F)
Brydningsindeks 1.444
Mængde 2 g
FN nummer UN1224
Formel vægt 126.2
Procent renhed 99%