Få mere at vide
5-Methyl-2-furaldehyd, 98%
Artikelnummer. 11490803
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490803 25 g 25g
11400813 100 g 100g
11410813 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490803 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13264.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 620-02-0 | C6H6O2 | 110,112 g/mol
5-Methyl-2-furaldehyd bruges som parfumemiddel. Det er brugt en røg med essens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-Methyl-2-furaldehyd anvendes som parfumemiddel. Det er brugt en røg med essens.
Opløselighed Opløseligt i alkohol og
vand.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler. Luftfølsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 620-02-0
Molekylær formel C6H6O2
Molekylvægt (g/mol) 110.112
MDL nummer MFCD00003232
InChI nøgle OUDFNZMQXZILJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylfurfural, 5-methyl-2-furaldehyde, 5-methyl furfural, 5-methyl-2-furfural, 2-furancarboxaldehyde, 5-methyl, 5-methylfuran-2-al, 5-methyl-2-furancarboxaldehyde, 5-methylfurfuraldehyde, 2-furaldehyde, 5-methyl, 2-formyl-5-methylfuran
PubChem CID 12097
ChEBI CHEBI:2091
IUPAC navn 5-methylfuran-2-carbaldehyd
SMIL CC1=CC=C(O1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-2-furaldehyde
Tæthed 1.106
Kogepunkt 186 °C til 188 °C
Flammepunkt 72 °C (161 °F)
Brydningsindeks 1.531
Mængde 25 g
Beilstein 106895
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol og vand.
Formel vægt 110.11
Procent renhed 98%