Få mere at vide
5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11360577
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11360577 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10282582 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11360577 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC15504EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 98700-50-6
Molekylær formel C11H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 186.214
InChI nøgle IIEFFVFWBUGUTI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776437
IUPAC navn 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-carbaldehyd
SMIL CC1=C(C=NN1C2=CC=CC=C2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Synonym 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, acmc-20am2d, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-methyl-1-phenyl, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde,5-methyl-1-phenyl
Formel vægt 186.21
Procent renhed 97%