Få mere at vide
(5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10661283
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10661283 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10029141 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10661283 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC15509CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 153863-35-5
Molekylær formel C11H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 188.23
MDL nummer MFCD02682046
InChI nøgle JTNWKZVHKLAHTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl methanol, 1h-pyrazole-4-methanol,5-methyl-1-phenyl, acmc-1cgp6, 1-phenyl-5-methyl-pyrazole-4-methanol, 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl methan-1-ol
PubChem CID 2776440
IUPAC navn (5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl)methanol
SMIL CC1=C(CO)C=NN1C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 188.23
Procent renhed 97%