Få mere at vide
5-methyl-1-[3-(trifluormethyl)phenyl]-1H-1,2,3-triazol-4-carboxylsyre, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10262592
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10262592 250 mg 250mg
10049281 1 g 1g
10193084 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10262592 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CD04550CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 499771-21-0
Molekylær formel C11H8F3N3O2
Molekylvægt (g/mol) 271.199
InChI nøgle IRJLZHQBWAUKGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-1-3-trifluoromethyl phenyl-1h-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-1-3-trifluoromethyl phenyl-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, maybridge1_002663, 5-methyl-1-3-trifluoromethyl phenyl-4-triazolecarboxylic acid, 5-methyl-1-3-trifluoromethyl phenyl triazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-1-3-trifluoromethyl phenyl-1h-1,2,3-triazole-4carboxylic acid
PubChem CID 2804089
IUPAC navn 5-methyl-1-[3-(trifluormethyl)phenyl]triazol-4-carboxylsyre
SMIL CC1=C(N=NN1C2=CC=CC(=C2)C(F)(F)F)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-1, 2, 3-triazole-4-carboxylic acid
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Formel vægt 271.2
Procent renhed 97%