Få mere at vide
5-methyl-1-[3-(trifluormethyl)phenyl]-1H-1,2,3-triazol-4-carboxylsyre, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10193084
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10193084 5 g 5g
10262592 250 mg 250mg
10049281 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10193084 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CD04550DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 499771-21-0
Molekylær formel C11H8F3N3O2
Molekylvægt (g/mol) 271.199
InChI nøgle IRJLZHQBWAUKGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-1-3-trifluoromethyl phenyl-1h-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-1-3-trifluoromethyl phenyl-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, maybridge1_002663, 5-methyl-1-3-trifluoromethyl phenyl-4-triazolecarboxylic acid, 5-methyl-1-3-trifluoromethyl phenyl triazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-1-3-trifluoromethyl phenyl-1h-1,2,3-triazole-4carboxylic acid
PubChem CID 2804089
IUPAC navn 5-methyl-1-[3-(trifluormethyl)phenyl]triazol-4-carboxylsyre
SMIL CC1=C(N=NN1C2=CC=CC(=C2)C(F)(F)F)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-1, 2, 3-triazole-4-carboxylic acid
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 271.2
Procent renhed 97%
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-methyl-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid