Få mere at vide
5-methoxypsoralen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15559533 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15559533 1 g 1g
15569533 5 g 5g
15579533 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15559533 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 460660010
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 484-20-8 | C12H8O4 | 216.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 484-20-8
Molekylær formel C12H8O4
Molekylvægt (g/mol) 216.19
InChI nøgle BGEBZHIAGXMEMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym bergapten, 5-methoxypsoralen, bergaptene, heraclin, majudin, 4-methoxy-7h-furo 3,2-g chromen-7-one, bergaptan, psoraderm, 5-mop, o-methylbergaptol
PubChem CID 2355
ChEBI CHEBI:18293
IUPAC navn 4-methoxyfuro[3,2-g]chromen-7-on
SMIL COC1=C2C=CC(=O)OC2=CC3=C1C=CO3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methoxypsoralen
Smeltepunkt 190.0°C to 193.0°C
Tab ved tørring 2% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 216.19
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Methoxypsoralen
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .