Få mere at vide
5-methoxyisatin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13565030 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
13565030 100 g 100g
13545030 5 g 5g
13555030 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13565030 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 448831000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 39755-95-8 | C9H7NO3 | 177.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39755-95-8
Molekylær formel C9H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 177.16
MDL nummer MFCD00169023
InChI nøgle DMHGXMPXHPOXBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxyisatin, 5-methoxyindoline-2,3-dione, 5-methoxy-2,3-indolinedione, 1h-indole-2,3-dione, 5-methoxy, 5-methoxy-indole-2,3-dione, 5-methoxy isatin, 5-methoxyindole-2,3-dione, 5-methoxy-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, indole-2,3-dione, 5-methoxy, 1h-indole-2,3-dione, 5-methoxy-9ci
PubChem CID 38333
IUPAC navn 5-methoxy-1H-indol-2,3-dion
SMIL COC1=CC=C2NC(=O)C(=O)C2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methoxyisatin
Smeltepunkt 201°C to 203°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Formel vægt 177.16
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Methoxyisatin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.