Få mere at vide
5-methoxyisatin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469757
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469757 5 g 5g
11479757 25 g 25g
11489757 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469757 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22742.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 39755-95-8 | C9H7NO3 | 177.16 g/mol
5-Methoxyisatin bruges til farmaceutiske mellemprodukter, et råmateriale til kemisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-Methoxyisatin bruges til farmaceutiske mellemprodukter, et råmateriale til kemisk syntese.
Opløselighed
Opløselig i koldt vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39755-95-8
Molekylær formel C9H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 177.16
MDL nummer MFCD00169023
InChI nøgle DMHGXMPXHPOXBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxyisatin, 5-methoxyindoline-2,3-dione, 5-methoxy-2,3-indolinedione, 1h-indole-2,3-dione, 5-methoxy, 5-methoxy-indole-2,3-dione, 5-methoxy isatin, 5-methoxyindole-2,3-dione, 5-methoxy-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, indole-2,3-dione, 5-methoxy, 1h-indole-2,3-dione, 5-methoxy-9ci
PubChem CID 38333
SMIL COC1=CC=C2NC(=O)C(=O)C2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methoxyisatin
Smeltepunkt 199°C to 202°C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in cold water.
IUPAC navn 5-methoxy-1H-indol-2,3-dion
Formel vægt 177.16
Procent renhed 98%