Få mere at vide
5-Methoxyindol, 99%
Artikelnummer. 11400878
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11400878 1 g 1g
11410878 5 g 5g
11420878 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11400878 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25290.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 1006-94-6 | C9H9NO | 147,177 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1006-94-6
Molekylær formel C9H9NO
Molekylvægt (g/mol) 147.177
MDL nummer MFCD00005674
InChI nøgle DWAQDRSOVMLGRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxyindole, 1h-indole, 5-methoxy, femedol, 5-methoxy indole, indol-5-yl methyl ether, indole, 5-methoxy, methoxy-5 indole, unii-dqm3as43pq, methoxy-5 indole french, methoxyindole 5-
PubChem CID 13872
IUPAC navn 5-methoxy-1H-indol
SMIL COC1=CC2=C(C=C1)NC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methoxyindole
Smeltepunkt 52°C to 55°C
Kogepunkt 176°C to 178°C (17 mmHg)
Mængde 1 g
Beilstein 116722
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 147.18
Procent renhed 99%