Få mere at vide
5-Methoxyindole-3-carboxaldehyde, 99+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10685362 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10685362 1 g Glass bottle 1g
10229223 100 mg Glass bottle 100mg
10595881 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10685362 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 125890010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 10601-19-1
Molekylær formel C10H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 175.19
MDL nummer MFCD00005623
InChI nøgle TUWARWGEOHQXCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxyindole-3-carboxaldehyde, 3-formyl-5-methoxyindole, 5-methoxyindole-3-carboxyaldehyde, 5-methoxyindole-3-carbaldehyde, 5-methoxyindole-3-aldehyde, 5-methoxy-3-formylindole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 5-methoxy, 5-methoxy-indol-3-aldehyde, unii-63c50zw2d0, 5-methoxy-1h-indole-3-carboxaldehyde
PubChem CID 82758
IUPAC navn 5-methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
SMIL COC1=CC=C2NC=C(C=O)C2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methoxyindole-3-carboxaldehyde
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 180.0°C to 184.0°C
Farve Beige to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Mængde 1 g
Beilstein 21, II, 424
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vægt 175.19
Procent renhed 99+%
Fysisk form Crystalline Powder or Needles
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Methoxyindole-3-carboxaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.