Få mere at vide
5-Methoxyindol-3-carboxaldehyd, 99%
Artikelnummer. 11369625
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11369625 5 g 5g
11379625 250 mg 250mg
11359625 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11369625 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19072.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 10601-19-1 | C10H9NO2 | 175,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10601-19-1
Molekylær formel C10H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 175.19
MDL nummer MFCD00005623
InChI nøgle TUWARWGEOHQXCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxyindole-3-carboxaldehyde, 3-formyl-5-methoxyindole, 5-methoxyindole-3-carboxyaldehyde, 5-methoxyindole-3-carbaldehyde, 5-methoxyindole-3-aldehyde, 5-methoxy-3-formylindole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 5-methoxy, 5-methoxy-indol-3-aldehyde, unii-63c50zw2d0, 5-methoxy-1h-indole-3-carboxaldehyde
PubChem CID 82758
IUPAC navn 5-methoxy-1H-indol-3-carbaldehyd
SMIL COC1=CC=C2NC=C(C=O)C2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methoxyindole-3-carboxaldehyde
Smeltepunkt 179 °C til 183 °C
Mængde 5 g
Beilstein 132769
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 175.19
Procent renhed 99%