Få mere at vide
5-Methoxyindole-2-carboxylic acid ethyl ester, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11956691 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11956691 10 g Glass bottle 10g
1 options
Artikelnummer. 11956691 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 440170100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methoxyindole-2-carboxylic acid ethyl ester
CAS 4792-58-9
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 152°C to 155°C
Farve Orange to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C12H13NO3
Mængde 10 g
Synonym ethyl 5-methoxyindole-2-carboxylate, 5-methoxy-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl5-methoxyindole-2-carboxylate, ethyl 5-methoxy-2-indolecarboxylate, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-methoxy-, ethyl ester, unii-d63u367gnz, 5-methoxyindole-2-carboxylic acid ethyl ester, methoxy-5 indole carboxylate d'ethyle-2, ethyl 5-methoxyl-1h-indole-2-carboxylate, indole-2-carboxylic acid, 5-methoxy-, ethyl ester
InChI nøgle NPIUAXNFAUGNHP-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)OC
IUPAC navn ethyl 5-methoxy-1H-indole-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 219.24
PubChem CID 20926
Formel vægt 219.24
Procent renhed 98%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • 5-Methoxyindole-2-carboxylic acid ethyl ester