Få mere at vide
5-Methoxyindole-2-carboxylic acid, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10695552 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10695552 10 g Glass bottle 10g
1 options
Artikelnummer. 10695552 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 125900100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 4382-54-1
Molekylær formel C10H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 191.19
MDL nummer MFCD00005614
InChI nøgle YEBJVSLNUMZXRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxyindole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-methoxy, 5-methoxy-2-indolecarboxylic acid, indole-2-carboxylic acid, 5-methoxy, acide methoxy-5 indole carboxylique-2, acide methoxy-5 indole carboxylique-2 french, 5-methoxyindol-2-carboxylic acid, 5-methoxy-1h-indole-2-carboxylicacid, pubchem1702, acmc-209jvj
PubChem CID 20401
IUPAC navn 5-methoxy-1H-indole-2-carboxylic acid
SMIL COC1=CC=C2NC(=CC2=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methoxyindole-2-carboxylic acid
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 197.0°C to 201.0°C
Farve Brown to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Mængde 10 g
Beilstein 22, II, 169
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble in water. Other solubilities: soluble in acetone
Formel vægt 191.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Powder