Få mere at vide
5-Methoxyindol-2-carboxylsyre, 97%
Artikelnummer. 11328166
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11328166 1 g 1g
11338166 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328166 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15137.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-07-2026
CAS: 4382-54-1 | C10H9NO3 | 191,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4382-54-1
Molekylær formel C10H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 191.19
MDL nummer MFCD00005614
InChI nøgle YEBJVSLNUMZXRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxyindole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-methoxy, 5-methoxy-2-indolecarboxylic acid, indole-2-carboxylic acid, 5-methoxy, acide methoxy-5 indole carboxylique-2, acide methoxy-5 indole carboxylique-2 french, 5-methoxyindol-2-carboxylic acid, 5-methoxy-1h-indole-2-carboxylicacid, pubchem1702, acmc-209jvj
PubChem CID 20401
IUPAC navn 5-methoxy-1H-indol-2-carboxylsyre
SMIL COC1=CC=C2NC(=CC2=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methoxyindole-2-carboxylic acid
Smeltepunkt ∽200°C (decomposition)
Mængde 1 g
Beilstein 157478
Formel vægt 191.19
Procent renhed 97%