Få mere at vide
5-Methoxy-7-methylindol, 97%
Artikelnummer. 15439638
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15439638 5 g 5g
15449638 250 mg 250mg
15429638 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15439638 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63123.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 61019-05-4 | C10H11NO | 161,204 g/mol
5-Methoxy-7-methylindol anvendes som mellemprodukt til kemisk forskning og farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 5-Methoxy-7-methylindol anvendes som mellemprodukt til kemisk forskning og farmaceutiske produkter
.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61019-05-4
Molekylær formel C10H11NO
Molekylvægt (g/mol) 161.204
MDL nummer MFCD09027022
InChI nøgle YGPVRHHGKCQSIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxy-7-methylindole, 1h-indole, 5-methoxy-7-methyl, ksc612k7l, 5-methoxy7-methyl-1h-indole
PubChem CID 12338917
IUPAC navn 5-methoxy-7-methyl-lH-indol
SMIL CC1=C2C(=CC(=C1)OC)C=CN2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methoxy-7-methylindole
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 161.2
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof