Få mere at vide
5-methoxy-2-(trifluormethyl)pyridin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10515660
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10515660 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10515660 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00192DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
CAS 216766-13-1
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C7H6F3NO
MDL nummer MFCD09864699
Mængde 5 g
Synonym 5-methoxy-2-trifluoromethyl pyridine, 5-methoxy-2-trifluoromethyl-pyridine, pubchem23560, 3-methoxy-6-trifluoromethylpyridine, 3-methoxy-6-trifluoromethyl pyridine, pyridine,5-methoxy-2-trifluoromethyl
InChI nøgle MRHJZBSCOLVMGA-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=CN=C(C=C1)C(F)(F)F
IUPAC navn 5-methoxy-2-(trifluormethyl)pyridin
Molekylvægt (g/mol) 177.13
PubChem CID 22000196
Formel vægt 177.13
Procent renhed 97%