Få mere at vide
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine, 97%
Artikelnummer. 15425337
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15425337 5 g 5g
15415337 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15425337 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32586.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 216766-13-1 | C7H6F3NO | 177.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 216766-13-1
Molekylær formel C7H6F3NO
Molekylvægt (g/mol) 177.13
MDL nummer MFCD09864699
InChI nøgle MRHJZBSCOLVMGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxy-2-trifluoromethyl pyridine, 5-methoxy-2-trifluoromethyl-pyridine, pubchem23560, 3-methoxy-6-trifluoromethylpyridine, 3-methoxy-6-trifluoromethyl pyridine, pyridine,5-methoxy-2-trifluoromethyl
PubChem CID 22000196
IUPAC navn 5-methoxy-2-(trifluormethyl)pyridin
SMIL COC1=CN=C(C=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
Mængde 5 g
Formel vægt 177.13
Procent renhed 97%