Få mere at vide
5-Methoxy-2-nitrophenol, 98%
Artikelnummer. 10249793 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10249793
Brand: Thermo Scientific Acros 335440050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 704-14-3 | C7H7NO4 | 169.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 704-14-3
Molekylær formel C7H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 169.14
MDL nummer MFCD00100932
InChI nøgle NRTULWPODYLFOJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 219635
IUPAC navn 5-methoxy-2-nitrophenol
SMIL COC1=CC=C(C(O)=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methoxy-2-nitrophenol
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 90°C to 94°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Synonym 2-hydroxy-4-methoxynitrobenzene, phenol, 5-methoxy-2-nitro, 2-nitro-5-methoxyphenol, 3-hydroxy-4-nitroanisole, 5-methoxy-2-nitro-phenol, phenol,5-methoxy-2-nitro, pubchem22230, 3-methoxy-6-nitrophenol, 2-hydroxy4-methoxynitrobenzene, 5-methoxy-2-nitrophenol
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in acetone,chloroform,ethyl alcohol
Formel vægt 169.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller eller pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Methoxy-2-nitrophenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.