Få mere at vide
5-Methoxy-2-nitrobenzoesyre, 97%
Artikelnummer. 11388056
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11388056 25 g 25g
11378056 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388056 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13346.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 1882-69-5 | C8H6NO5 | 196,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1882-69-5
Molekylær formel C8H6NO5
Molekylvægt (g/mol) 196.14
MDL nummer MFCD00151836
InChI nøgle URADKXVAIGMTEG-UHFFFAOYSA-M
Synonym 5-methoxy-2-nitrobenzoic acid, 2-nitro-5-methoxybenzoic acid, 6-nitro-m-anisic acid, 5-methoxy-2-nitro-benzoic acid, benzoic acid, 5-methoxy-2-nitro, pubchem4229, acmc-1brd6, 2-nitro-5-methoxybenzoate, 2-nitro-5-methoxybenzoicacid, 5-methoxy-2-nitrobenzoicacid
PubChem CID 339209
IUPAC navn 5-methoxy-2-nitrobenzoat
SMIL COC1=CC=C(C(=C1)C([O-])=O)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
Smeltepunkt 130 °C til 135 °C
Mængde 25 g
Beilstein 1877657
Formel vægt 197.15
Procent renhed 97%