Få mere at vide
5-Methoxy-2-nitroaniline, 98%
Artikelnummer. p-7032544
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 15486947
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H34046.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 16133-49-6 | C7H8N2O3 | 168.152 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16133-49-6
Molekylær formel C7H8N2O3
Molekylvægt (g/mol) 168.152
MDL nummer MFCD00179573
InChI nøgle QEHVRGACCVLLNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxy-2-nitrophenylamine, 3-amino-4-nitroanisole, 5methoxy-2-nitroaniline, 5-methoxy-2-nitrobenzenamine, 3-amino-4-nitro-anisol, 2-nitro-5-methoxyaniline, 5-methoxy-2-nitro-aniline, benzenamine, 5-methoxy-2-nitro, benzenamine,5-methoxy-2-nitro, 5-methoxy-2-nitro-phenylamine
PubChem CID 85300
IUPAC navn 5-methoxy-2-nitroanilin
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methoxy-2-nitroaniline
Smeltepunkt 125°C to 127°C
Mængde 1 g
Formel vægt 168.15
Procent renhed 98%