Få mere at vide
5-Methoxy-2-nitroanilin, 98%
Artikelnummer. 15486947
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15486947 1 g 1g
15496947 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15486947 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34046.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
CAS: 16133-49-6 | C7H8N2O3 | 168,152 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16133-49-6
Molekylær formel C7H8N2O3
Molekylvægt (g/mol) 168.152
MDL nummer MFCD00179573
InChI nøgle QEHVRGACCVLLNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxy-2-nitrophenylamine, 3-amino-4-nitroanisole, 5methoxy-2-nitroaniline, 5-methoxy-2-nitrobenzenamine, 3-amino-4-nitro-anisol, 2-nitro-5-methoxyaniline, 5-methoxy-2-nitro-aniline, benzenamine, 5-methoxy-2-nitro, benzenamine,5-methoxy-2-nitro, 5-methoxy-2-nitro-phenylamine
PubChem CID 85300
IUPAC navn 5-methoxy-2-nitroanilin
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methoxy-2-nitroaniline
Smeltepunkt 125°C to 127°C
Mængde 1 g
Formel vægt 168.15
Procent renhed 98%