Få mere at vide
5-Methoxy-2-methylindole, 99+%
Artikelnummer. 11449277
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449277 1 g 1g
11459277 5 g 5g
11469277 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449277 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21348.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1076-74-0 | C10H11NO | 161.20 g/mol
Det anvendes som en reaktant ved fremstilling af indolylquinoxaliner ved kondensationsreaktioner, reaktant ved fremstilling af alkylindoler via Ir-katalyseret reduktiv alkylering, reaktant i aryleringsreaktioner under anvendelse af en palladiumacetatkatalysator, reaktant i enantioselektiv Friedel-Crafts-syntese-inalkylering af stereolektiv alkylering af Friedel-Crafts og via stereolektiv alkylering. stereoselektiv [3+2] cyclopentannulering. Som et indolderivat vist at være en effektiv hæmmer af myeloperoxidases (MPO) klorerende aktivitet. Anvendes i den metaboliske syntese af aryleddikesyre anti-inflammatorisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes som en reaktant ved fremstilling af indolylquinoxaliner ved kondensationsreaktioner, reaktant ved fremstilling af alkylindoler via Ir-katalyseret reduktiv alkylering, reaktant i aryleringsreaktioner ved anvendelse af en palladiumacetatkatalysator, reaktant i enantioselektiv Friedel-Crafts-synse i stereolektisk alkylering og reaktantsynse. cyclopentaindoloner via stereoselektiv [3+2] cyclopentannulering. Som et indolderivat vist at være en effektiv hæmmer af myeloperoxidases (MPO) klorerende aktivitet. Anvendes i den metaboliske syntese af aryleddikesyre anti-inflammatorisk syntese.
Opløselighed Opløselig i methanol (meget svag
turbiditet.)
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1076-74-0
Molekylær formel C10H11NO
Molekylvægt (g/mol) 161.20
MDL nummer MFCD00005620
InChI nøgle VSWGLJOQFUMFOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxy-2-methylindole, 2-methyl-5-methoxyindole, 1h-indole, 5-methoxy-2-methyl, indole, 5-methoxy-2-methyl, pubchem7236, acmc-1buiu, maybridge1_002343, 5-methoxy-2 methylindole, 2-methyl-5-methoxylindole, 2-methyl-5-methoxy indole
PubChem CID 70642
IUPAC navn 5-methoxy-2-methyl-lH-indol
SMIL COC1=CC=C2NC(C)=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methoxy-2-methylindole
Smeltepunkt 85°C to 88°C
Mængde 1 g
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in methanol (very faint turbidity.)
Formel vægt 161.2
Procent renhed ≥99%