Få mere at vide
5-methoxy-2-methylbenzothiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11405167
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11405167 5 g 5g
11495157 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11405167 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22584.06
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2941-69-7
Molekylær formel C9H9NOS
Molekylvægt (g/mol) 179.24
MDL nummer MFCD00082664
InChI nøgle SAQMNBWVOKYKPZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76252
IUPAC navn 5-methoxy-2-methyl-1,3-benzothiazol
SMIL COC1=CC=C2SC(C)=NC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methoxy-2-methylbenzothiazole
Smeltepunkt 34 °C til 38 °C
Brydningsindeks 1.61
Mængde 5 g
Beilstein 124232
Synonym 5-methoxy-2-methylbenzothiazole, 5-methoxy-2-methylbenzo d thiazole, benzothiazole, 5-methoxy-2-methyl, 2-methyl-5-methoxybenzothiazole, 2-methyl-5-methoxy-benzothiazole, acmc-209h8o, cambridge id 5150005, benzothiazole,5-methoxy-2-methyl, 2-methyl-5-methoxy-1,3-benzothiazole, 2-methyl-5-methoxy-1, 3-benzothiazole
Formel vægt 179.24
Procent renhed 97%