Få mere at vide
5-Methoxy-2-methylanilin, 97%
Artikelnummer. 15496648
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15496648 1 g 1g
15406658 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15496648 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60177.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 50868-72-9 | C8H11NO | 137,18 g/mol
5-Methoxy-2-methylanilin blev anvendt til fremstilling af N-(5-methoxy-2-methylphenyl)acetamid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 5-methoxy-2-methylanilin blev anvendt til fremstilling af N
-(5-methoxy-2-methylphenyl)acetamid.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50868-72-9
Molekylær formel C8H11NO
Molekylvægt (g/mol) 137.18
MDL nummer MFCD00075057
InChI nøgle RPJXLEZOFUNGNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxy-o-toluidine, 2-amino-4-methoxytoluene, benzenamine, 5-methoxy-2-methyl, 5-methoxy-2-methylbenzenamine, 2-methyl-5-ethoxyaniline, 5-methoxy-2-methylphenylamine, 6-methyl-m-anisidine, 3-amino-4-methylanisole 5-methoxy-2-methylaniline, pubchem19827, acmc-1awic
PubChem CID 99500
IUPAC navn 5-methoxy-2-methylanilin
SMIL COC1=CC=C(C)C(N)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methoxy-2-methylaniline
Smeltepunkt 43 °C til 46 °C
Flammepunkt 113 °C (235 °F)
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 137.18
Procent renhed 97%